Tlačiť
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Bromo-N-[2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]benzenesulphonamide, 4-Bromo-N-(2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)benzenesulphonamide
OR5709-100G OR5709-25G OR5709-5G
APOSOR5709-100GEA 425.4 EUR
APOSOR5709-100G APOSOR5709-25G APOSOR5709-5G
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₁₄H₂₄BrNO₃SSi
Mw: 394.400 g/mol
Teplota tavenia: 32…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659896
Číslo CAS: 850429-52-6