Tlačiť
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR5706-10G OR5706-1G OR5706-5G
APOSOR5706-10GEA 624.95 EUR
APOSOR5706-10G APOSOR5706-1G APOSOR5706-5G
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₂H₁₆BrNO₂S
Teplota tavenia: 102…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00450584
Číslo CAS: 7454-76-4