Tlačiť
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-((4-Bromophenyl)sulphonyl)morpholine
OR5705-1G OR5705-25G OR5705-5G
APOSOR5705-1GEA 50.14 EUR
APOSOR5705-1G APOSOR5705-25G APOSOR5705-5G
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Teplota tavenia: 140…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00194739
Číslo CAS: 834-67-3