Tlačiť
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR5703-1G OR5703-5G
APOSOR5703-1GEA 136.78 EUR
APOSOR5703-1G APOSOR5703-5G
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₁BrClNO₂S
Teplota tavenia: 88…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01215119
Číslo CAS: 98768-71-9