Tlačiť
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methylthiophene-2-boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
OR5665-1G OR5665-5G OR5665-25G
APOSOR5665-1GEA 24.95 EUR
APOSOR5665-1G APOSOR5665-5G APOSOR5665-25G
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₅H₇BO₂S
Teplota tavenia: 160…165 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01318166
Číslo CAS: 162607-20-7