Tlačiť
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5641-1G OR5641-25G
APOSOR5641-1GEA 24.95 EUR
APOSOR5641-1G APOSOR5641-25G
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Teplota tavenia: 110…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060160
Číslo CAS: 24214-73-1
OSN: 3263
ADR: 8,II