Tlačiť
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Dimethyl-5-nitro-1H-indole
OR5638-250MG OR5638-5G
APOSOR5638-250MGEA 0 EUR
APOSOR5638-250MG APOSOR5638-5G
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Teplota tavenia: 184…192 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00022708
Číslo CAS: 21296-94-6
EINECS: 244-321-6