Tlačiť
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5631-25G OR5631-100G OR5631-500G
APOSOR5631-25GEA 0 EUR
APOSOR5631-25G APOSOR5631-100G APOSOR5631-500G
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
trans-4-Aminocyclohexanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
Teplota varu: 124 °C/14mmHg
Teplota tavenia: 108…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067698
Číslo CAS: 27489-62-9
EINECS: 249-492-8
OSN: 3259
ADR: 8,III