Tlačiť
2,4-Thiazolidinedione 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5630-100G OR5630-1KG OR5630-500G
APOSOR5630-100GEA 150.02 EUR
APOSOR5630-100G APOSOR5630-1KG APOSOR5630-500G
2,4-Thiazolidinedione 98%
2,4-Thiazolidinedione
Vzorec: C₃H₃NO₂S
Teplota varu: 178…179 °C/19mmHg
Teplota tavenia: 125…127 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005478
Číslo CAS: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2