Tlačiť
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Hydroxymethyltetrahydropyran, 2-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran
OR5628-5G OR5628-25G
APOSOR5628-5GEA 63.38 EUR
APOSOR5628-5G APOSOR5628-25G
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Tetrahydropyran-2-methanol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 186…189 °C
Hustota: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006624
Číslo CAS: 100-72-1