Tlačiť
3-Bromo-5-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzene
OR5626-25G OR5626-5G OR5626-100G
APOSOR5626-25GEA 43.26 EUR
APOSOR5626-25G APOSOR5626-5G APOSOR5626-100G
3-Bromo-5-nitrotoluene 98%
3-Bromo-5-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Mw: 216.03
Teplota varu: 269…270 °C
Teplota tavenia: 81…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659815
Číslo CAS: 52488-28-5
EINECS: 257-955-3