Tlačiť
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5616-100G OR5616-25G OR5616-5G
APOSOR5616-100GEA 366.23 EUR
APOSOR5616-100G APOSOR5616-25G APOSOR5616-5G
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Vzorec: C₇H₁₂N₂O
Teplota tavenia: 110…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055620
Číslo CAS: 55809-36-4