Tlačiť
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5613-1G OR5613-250MG OR5613-5G
APOSOR5613-1GEA 89.85 EUR
APOSOR5613-1G APOSOR5613-250MG APOSOR5613-5G
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride 95+%
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₈BrClO₂S
Teplota varu: 101…104 °C/0,3mmHg
Teplota tavenia: 43…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00204178
Číslo CAS: 175278-24-7
OSN: 3261
ADR: 8,III