Tlačiť
3-Aminoisoxazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5608-5G OR5608-1G
APOSOR5608-5GEA 49.67 EUR
APOSOR5608-5G APOSOR5608-1G
3-Aminoisoxazole 95%
3-Aminoisoxazole
Vzorec: C₃H₄N₂O
Mw: 84.08
Teplota varu: 226…228 °C
Hustota: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038814
Číslo CAS: 1750-42-1