Tlačiť
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected, 2-Boc-Aminothiazole-4-carboxylic acid
OR5596-1G OR5596-5G
APOSOR5596-1GEA 24.95 EUR
APOSOR5596-1G APOSOR5596-5G
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₄S
Teplota tavenia: 250…252 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02181057
Číslo CAS: 83673-98-7