Tlačiť
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR5595-25G OR5595-5G
APOSOR5595-25GEA 313.28 EUR
APOSOR5595-25G APOSOR5595-5G
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid
Vzorec: C₈H₈BrNO₄S
Teplota tavenia: 194…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01935943
Číslo CAS: 13029-73-7