Tlačiť
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5591-25G OR5591-5G
APOSOR5591-25GEA 77.02 EUR
APOSOR5591-25G APOSOR5591-5G
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₂BrNO₂S
Teplota tavenia: 180…184 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04115730
Číslo CAS: 54045-76-0