Tlačiť
Ethyl-p-tolylacetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl p-Tolylacetate, (4-Methylphenyl)acetic acid ethyl ester, p-Tolylacetic acid ethyl ester
OR5589-10G OR5589-50G OR5589-5G OR5589-25G
APOSOR5589-10GEA 51.67 EUR
APOSOR5589-10G APOSOR5589-50G APOSOR5589-5G APOSOR5589-25G
Ethyl-p-tolylacetate 98%
Ethyl-p-tolylacetate
Vzorec: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOCH₂CH₃
Mw: 178.23
Teplota varu: 240…241 °C
Hustota: 1.008 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009181
Číslo CAS: 14062-19-2
EINECS: 237-904-1