Tlačiť
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
OR5587-25G OR5587-100G
APOSOR5587-25GEA 63.29 EUR
APOSOR5587-25G APOSOR5587-100G
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂S
Mw: 144.15 g/mol
Teplota tavenia: 245…247 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00859429
Číslo CAS: 40283-41-8