Tlačiť
5-Thiazolecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5586-5G OR5586-1G OR5586-25G
APOSOR5586-5GEA 86.12 EUR
APOSOR5586-5G APOSOR5586-1G APOSOR5586-25G
5-Thiazolecarboxylic acid 97%
5-Thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₂S
Mw: 129.1371 g/mol
Teplota tavenia: 190 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03428539
Číslo CAS: 14527-41-4