Tlačiť
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2,4-Dihydroxy-6-methylnicotinate, 2,4-Dihydroxy-6-methylnicotinic acid ethyl ester
OR5584-1G OR5584-25G
APOSOR5584-1GEA 24.91 EUR
APOSOR5584-1G APOSOR5584-25G
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
Mw: 197.1900 g/mol
Teplota tavenia: 210…213 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02929397
Číslo CAS: 70254-52-3