Tlačiť
6-Acetylaminonicotinic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5583-1G OR5583-250MG OR5583-5G
APOSOR5583-1GEA 53.27 EUR
APOSOR5583-1G APOSOR5583-250MG APOSOR5583-5G
6-Acetylaminonicotinic acid 95%
6-Acetylaminonicotinic acid
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
Mw: 180.16 g/mol
Teplota tavenia: 276…278 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00129118
Číslo CAS: 21550-48-1