Tlačiť
2-Acetamidoisonicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Acetylaminoisonicotinic acid
OR5582-1G OR5582-250MG
APOSOR5582-1GEA 33.29 EUR
APOSOR5582-1G APOSOR5582-250MG
2-Acetamidoisonicotinic acid 97%
2-Acetamidoisonicotinic acid
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
Teplota tavenia: 286…290 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233713
Číslo CAS: 54221-95-3