Tlačiť
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
OR55719-1G OR55719-250MG OR55719-5G
APOSOR55719-1GEA 124.57 EUR
APOSOR55719-1G APOSOR55719-250MG APOSOR55719-5G
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 99%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂O
Mw: 170.171 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216717
Číslo CAS: 6759-78-0