Tlačiť
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
OR5571-1G OR5571-25G OR5571-5G
APOSOR5571-1GEA 24.91 EUR
APOSOR5571-1G APOSOR5571-25G APOSOR5571-5G
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Methyl-6-aminonicotinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Mw: 152.15
Teplota tavenia: 158…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00797844
Číslo CAS: 36052-24-1