Tlačiť
Methyl mercaptan sodium salt solution
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
OR55697-1L OR55697-100G
APOSOR55697-1LEA 0 EUR
APOSOR55697-1L APOSOR55697-100G
Methyl mercaptan sodium salt solution
Methyl mercaptan sodium salt
Vzorec: CH₃NaS
Mw: 70.08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00174316
Číslo CAS: 5188-07-8
OSN: 2920
ADR: 8+3 I