Tlačiť
4-Nitrosalicylic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
OR55682-100G OR55682-25G OR55682-5G
APOSOR55682-100GEA 404.17 EUR
APOSOR55682-100G APOSOR55682-25G APOSOR55682-5G
4-Nitrosalicylic acid 96%
4-Nitrosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Mw: 183.12
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00071505
Číslo CAS: 619-19-2