Tlačiť
4-Bromopicolinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5568-10G OR5568-25G OR5568-5G
APOSOR5568-10GEA 36.5 EUR
APOSOR5568-10G APOSOR5568-25G APOSOR5568-5G
4-Bromopicolinic acid 97%
4-Bromopicolinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Teplota tavenia: 172…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426665
Číslo CAS: 30766-03-1