Tlačiť
3-Hydroxy-2-nitropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5566-100G OR5566-25G
APOSOR5566-100GEA 76.61 EUR
APOSOR5566-100G APOSOR5566-25G
3-Hydroxy-2-nitropyridine 98%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
Teplota tavenia: 69…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006258
Číslo CAS: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2