Tlačiť
Kyselina valerová 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pentanoic acid
OR55656-25G OR55656-100G
APOSOR55656-25GEA 24.91 EUR
APOSOR55656-25G APOSOR55656-100G
Kyselina valerová 99%
Kyselina valerová
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Mw: 102.13
Teplota varu: 184…186 °C
Teplota tavenia: –34 °C
Hustota: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 89
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004413
Číslo CAS: 109-52-4
OSN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10042