Tlačiť
5-Hydroxynicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 5-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid
OR5565-25G OR5565-5G
APOSOR5565-25GEA 28.24 EUR
APOSOR5565-25G APOSOR5565-5G
5-Hydroxynicotinic acid 97%
5-Hydroxynicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
Mw: 139.11
Teplota tavenia: 300…304 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00129117
Číslo CAS: 27828-71-3