Tlačiť
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,5-Dimethyl-4-bromopyrazole-3-carbonyl chloride
OR55636-1G OR55636-250MG
APOSOR55636-1GEA 407.14 EUR
APOSOR55636-1G APOSOR55636-250MG
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₆BrClN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03421486
Číslo CAS: 1006471-24-4
OSN: 3261
ADR: 8,III