Tlačiť
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4,6-Tri-tertbutylpyrimidine
OR55593-1G OR55593-5G OR55593-25G
APOSOR55593-1GEA 24.95 EUR
APOSOR55593-1G APOSOR55593-5G APOSOR55593-25G
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
Vzorec: C₁₆H₂₈N₂
Teplota tavenia: 77…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094045
Číslo CAS: 67490-21-5