Tlačiť
Methyl-2-bromo-4-methoxybenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-4-methoxybenzoate
OR55591-1G OR55591-5G OR55591-10G
APOSOR55591-1GEA 28.28 EUR
APOSOR55591-1G APOSOR55591-5G APOSOR55591-10G
Methyl-2-bromo-4-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Teplota tavenia: 25…26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12026001
Číslo CAS: 17100-65-1
OSN: 2810
ADR: 6.1,III