Tlačiť
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55573-25G OR55573-5G OR55573-100G
APOSOR55573-25GEA 163.26 EUR
APOSOR55573-25G APOSOR55573-5G APOSOR55573-100G
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide
Vzorec: C₄H₈BrNO
Teplota varu: 63…65 °C/1mmHg
Hustota: 1,5412 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12026683
Číslo CAS: 5468-77-9
OSN: 2735
ADR: 8,III