Tlačiť
3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55482-1G OR55482-250MG OR55482-5G
APOSOR55482-1GEA 323.71 EUR
APOSOR55482-1G APOSOR55482-250MG APOSOR55482-5G
3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide 99%
3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
Vzorec: C₇H₁₅Br₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00101673
Číslo CAS: 41886-04-8
OSN: 1759
ADR: 8,II