Tlačiť
3-Propoxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR55479-1G OR55479-5G
APOSOR55479-1GEA 191.07 EUR
APOSOR55479-1G APOSOR55479-5G
3-Propoxybenzoic acid 98%
3-Propoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 190965-42-5