Tlačiť
5-Hydroxypicolinic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR5545-1G OR5545-5G OR5545-100G OR5545-25G
APOSOR5545-1GEA 24.91 EUR
APOSOR5545-1G APOSOR5545-5G APOSOR5545-100G APOSOR5545-25G
5-Hydroxypicolinic acid 95%
5-Hydroxypicolinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
Mw: 139.11 g/mol
Teplota tavenia: 260…264 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00661309
Číslo CAS: 15069-92-8