Tlačiť
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid, dehydrate, N-BOC protected
OR5544-1G OR5544-250MG
APOSOR5544-1GEA 492.69 EUR
APOSOR5544-1G APOSOR5544-250MG
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester
Vzorec: C₁₂H₁₆BNO₄
Mw: 249.07 g/mol
Teplota tavenia: 134…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659853
Číslo CAS: 850568-79-5