Tlačiť
6-Nitroanthranilic Acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-6-nitrobenzoic Acid
OR55396-1G OR55396-25G OR55396-5G
APOSOR55396-1GEA 24.91 EUR
APOSOR55396-1G APOSOR55396-25G APOSOR55396-5G
6-Nitroanthranilic Acid
6-Nitroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
Mw: 182.14 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00034785
Číslo CAS: 50573-74-5