Tlačiť
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5536-1G OR5536-5G
APOSOR5536-1GEA 326.06 EUR
APOSOR5536-1G APOSOR5536-5G
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid, Technical Grade
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₄S
Mw: 234.66 g/mol
Teplota tavenia: 125…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094677
Číslo CAS: 22958-99-2
OSN: 3261
ADR: 8 III