Tlačiť
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
OR5534-25G OR5534-5G
APOSOR5534-25GEA 48.54 EUR
APOSOR5534-25G APOSOR5534-5G
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₃
Teplota tavenia: 134…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318966
Číslo CAS: 89694-48-4