Tlačiť
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
OR5529-100G OR5529-25G OR5529-5G
APOSOR5529-100GEA 335.27 EUR
APOSOR5529-100G APOSOR5529-25G APOSOR5529-5G
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₉H₈O
Mw: 132.16
Teplota varu: 129…130 °C/10mmHg
Hustota: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040914
Číslo CAS: 1504-58-1