Tlačiť
1,3-Benzenedithiol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Benzene-1,3-dithiol
OR55264-1G OR55264-5G
APOSOR55264-1GEA 109.51 EUR
APOSOR55264-1G APOSOR55264-5G
1,3-Benzenedithiol
1,3-Benzenedithiol
Vzorec: C₆H₆S₂
Teplota varu: 244 °C
Teplota tavenia: 24…25 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004842
Číslo CAS: 626-04-0