Tlačiť
4-Pentynoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5526-1G OR5526-25G OR5526-5G
APOSOR5526-1GEA 24.91 EUR
APOSOR5526-1G APOSOR5526-25G APOSOR5526-5G
4-Pentynoic acid 98%
4-Pentynoic acid
Vzorec: C₅H₆O₂
Mw: 98.1
Teplota varu: 109…110 °C/30mmHg
Teplota tavenia: 54…58 °C
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004407
Číslo CAS: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
OSN: 3261
ADR: 8 II