Tlačiť
1-Dodecyne
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5525-25G OR5525-5G
APOSOR5525-25GEA 397.36 EUR
APOSOR5525-25G APOSOR5525-5G
1-Dodecyne
1-Dodecyne
Vzorec: C₁₂H₂₂
Mw: 166.31
Teplota varu: 215 °C
Teplota tavenia: –19 °C
Hustota: 0.778 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008960
Číslo CAS: 765-03-7