Tlačiť
7-Octenoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Oct-7-enoic acid
OR55219-1G OR55219-5G
APOSOR55219-1GEA 110.15 EUR
APOSOR55219-1G APOSOR55219-5G
7-Octenoic acid
7-Octenoic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Mw: 142.2 g/mol
Hustota: 0.925 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02258724
Číslo CAS: 18719-24-9
OSN: 3265
ADR: 8 III