Tlačiť
4-tert-Butylphthalonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR55214-25G OR55214-5G
APOSOR55214-25GEA 525.47 EUR
APOSOR55214-25G APOSOR55214-5G
4-tert-Butylphthalonitrile
4-tert-Butylphthalonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Teplota varu: 165 °C
Teplota tavenia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060112
Číslo CAS: 32703-80-3