Tlačiť
Cyclopentyl methyl ether (CPME) 99% stabilised
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55202-1L OR55202-2.5L OR55202-500ML
APOSOR55202-1LEA 107.9 EUR
APOSOR55202-1L APOSOR55202-2.5L APOSOR55202-500ML
Cyclopentyl methyl ether (CPME) 99% stabilised
Cyclopentyl methyl ether (CPME)
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 106 °C
Teplota tavenia: –134 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276401
Číslo CAS: 5614-37-9
OSN: 3271
ADR: 3,II