Tlačiť
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: p-Coumaric acid, trans-p-Cumaric Acid, trans-p-Coumaric Acid
OR55198-100G OR55198-25G OR55198-5G
APOSOR55198-100GEA 242.34 EUR
APOSOR55198-100G APOSOR55198-25G APOSOR55198-5G
trans-4-Hydroxycinnamic acid
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
Mw: 164.16 g/mol
Teplota tavenia: 214 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004399
Číslo CAS: 501-98-4